Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter 900, embout RN
La seringue de série 900 est la version économique de la seringue de série 800. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 10 μl. Le porte-seringue est fixé en permanence au corps de la seringue. Cela réduit le coût initial de la seringue mais élimine la possibilité de remplacer des composants.
189.00€ - 191.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) |
Calibre d’aiguille | 26s G |
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,005 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,13 mm |
Code produit | Marque | Autoclavable | Type de connexion | Modèle | Température (impériale) min. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Autoclavable | Type de connexion | Modèle | Température (impériale) min. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10522932
|
Hamilton™
87925 |
Autoclavables | Amovible | 95 | 50°F |
191.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11580162
|
Hamilton™
80370 |
Autoclavables | Amovible | 901 | 50°F |
189.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 10 µl
- Le porte-seringue est fixé en permanence au corps de la seringue
Spécification
Autoclavables | |
26s G | |
0,13 mm | |
6,6 mm | |
Piston à main | |
2 po | |
Seringue Microliter | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,005 in | |
0,26 in | |
Conçu pour la distribution de liquide afin d’obtenir le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible, recommandé pour la pénétration du septum | |
2 in | |
51 mm | |
2000°psi | |
115°C | |
2 | |
Chaque | |
Amovible |