Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter 900, embout RN
La seringue de série 900 est la version économique de la seringue de série 800. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 10 μl. Le porte-seringue est fixé en permanence au corps de la seringue. Cela réduit le coût initial de la seringue mais élimine la possibilité de remplacer des composants.
Marque: Hamilton™ 87925
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 10 µl
- Le porte-seringue est fixé en permanence au corps de la seringue
Spécification
Autoclavables | |
26s G | |
0,005 in | |
0,019 in | |
0,34 mm | |
0,48 mm | |
Piston à main | |
2 po | |
Seringue Microliter | |
239°F | |
50°F | |
2 | |
Chaque | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |
Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston) | |
0,014 in | |
0,13 mm | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
Conçu pour la distribution de liquide afin d’obtenir le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible, recommandé pour la pénétration du septum | |
2 in | |
51 mm | |
2000°psi | |
115°C | |
95 | |
10°C | |
5 μl | |
Amovible |