Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison DX
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
157.00€ - 216.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
Comprend | Butée du piston de l’instrument |
Type de produit | Seringue Gastight |
Température max. (impériale) | 239°F |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10775873
|
Hamilton™
80226 |
25 μl | 0,729 mm | 7,75 mm | 1000°psi |
173.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10531083
|
Hamilton™
81226 |
500 μl | 3,26 mm | 7,75 mm | 700°psi |
160.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10533712
|
Hamilton™
80926 |
50 μl | 1,03 mm | 7,75 mm | 1000°psi |
173.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10467163
|
Hamilton™
81026 |
100 μl | 1,46 mm | 7,75 mm | 1000°psi |
184.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11520072
|
Hamilton™
81126 |
250 μl | 2,3 mm | 7,75 mm | 500°psi |
157.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10441942
|
Hamilton™
81326 |
1 mL | 4,61 mm | 9,02 mm | 200°psi |
216.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- Diluteur (DX) : cet embout est conçu pour les diluteurs / distributeurs MICROLAB 500 et comporte un connecteur de port latéral.
Spécification
Autoclavables | |
Butée du piston de l’instrument | |
239°F | |
50°F | |
Chaque | |
Luer-Lock |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
Seringue Gastight | |
115°C | |
Aiguille non comprise | |
Diluteurs / distributeurs Microlab 500 |