Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1700/1000 : Terminaison DX
Les seringues sont conçues pour s’adapter à divers instruments, tels que le MICROLAB™ 500 et le MICROLAB 1000
Marque: Hamilton™ 81226
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Possèdent une pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étanche entre le corps de la seringue et le piston, permettant l’échantillonnage de liquides et de gaz.
- Diluteur (DX) : cet embout est conçu pour les diluteurs / distributeurs MICROLAB 500 et comporte un connecteur de port latéral.
Spécification
Autoclavables | |
0,128 in | |
3,26 mm | |
Butée du piston de l’instrument | |
700°psi | |
115°C | |
1750 | |
Chaque | |
Diluteurs / distributeurs Microlab 500 |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
500 μl | |
Luer-Lock |