Learn More
Hamilton™ Seringues GC Purge and Trap Gastight™ série 1000
Conçus pour l’analyse des échantillons d’eau potable selon les techniques de purge EPA et de concentration des pièges
232.00€ - 585.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Conçus pour l’analyse des échantillons d’eau potable selon les techniques de purge EPA et de concentration des pièges |
Comprend | Vanne de torsion facile à utiliser |
Type de produit | Seringue Gastight |
Température (impériale) min. | 50°F |
Code produit | Marque | Autoclavable | Pression max. | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Autoclavable | Pression max. | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11563424
|
Hamilton™
82570 |
Non autoclavable | 100°psi | 1025 |
585.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11560162
|
Hamilton™
81570 |
Autoclavable | 200 psi | 1005 |
232.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Seringues Gastight avec pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étroite entre le corps de seringue et le piston permettant l’échantillonnage de liquides ou de gaz. Volumes disponibles : 5 ou 25 ml.
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
Vanne de torsion facile à utiliser | |
50°F | |
10°C | |
Grand RN ou LT |
Conçus pour l’analyse des échantillons d’eau potable selon les techniques de purge EPA et de concentration des pièges | |
Seringue Gastight | |
Aiguille non comprise | |
Chaque | |
Embout Luer, amovible |