Learn More
Hamilton™ Seringues GC Purge and Trap Gastight™ série 1000
Conçus pour l’analyse des échantillons d’eau potable selon les techniques de purge EPA et de concentration des pièges
Marque: Hamilton™ 81570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Seringues Gastight avec pointe de piston en PTFE qui crée une connexion étroite entre le corps de seringue et le piston permettant l’échantillonnage de liquides ou de gaz. Volumes disponibles : 5 ou 25 ml.
Spécification
Autoclavable | |
0,406 in | |
10,3 mm | |
Conçus pour l’analyse des échantillons d’eau potable selon les techniques de purge EPA et de concentration des pièges | |
Seringue Gastight | |
239°F | |
50°F | |
Aiguille non comprise | |
Chaque | |
Grand RN ou LT |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) | |
0,53 in | |
13,5 mm | |
Vanne de torsion facile à utiliser | |
200 psi | |
115°C | |
1005 | |
10°C | |
5 mL | |
Embout Luer, amovible |