Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de suicide Haloenol Lactone, ≥98 %
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
188.00€ - 732.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Forme | Lyophilisé |
À utiliser avec (application) | Inhibe de façon irréversible la phospholipase A-2 indépendante du calcium |
Poids moléculaire | 317.18 |
Conditions de stockage | -30° to -10°C |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Blanc | |
Inhibe de façon irréversible la phospholipase A-2 indépendante du calcium | |
-30° to -10°C |
Lyophilisé | |
317.18 |
Usage exclusivement réservé à la recherche