Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de suicide Haloenol Lactone, ≥98 %
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ J63728.MA
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Blanc | |
Inhibe de façon irréversible la phospholipase A-2 indépendante du calcium | |
-30° to -10°C |
Lyophilisé | |
317.18 | |
10mg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu