Learn More
Sulfate d0Æhafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <1 %, Thermo Scientific Chemicals
229.14€ - 990.93€
Identifiants chimiques
CAS | 15823-43-5 |
---|---|
Formule moléculaire | HfO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 274.55 |
Numéro MDL | MFCD00168081 |
Clé InChI | KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium |
CID PubChem | 13094115 |
Nom IUPAC | hafnium(4+) ; disulfate |
SMILES | [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044244.06 |
5 g |
229.14€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044244.14 |
25 g |
990.93€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
15823-43-5 | |
274.55 | |
KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L | |
13094115 | |
[Hf].[O-]S([O-])(=O)=O |
HfO4S | |
MFCD00168081 | |
hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium | |
hafnium(4+) ; disulfate |
Spécification
Hafnium (IV) sulfate | |
Poudre | |
HfO4S | |
hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium | |
[Hf].[O-]S([O-])(=O)=O | |
274.55 | |
370.62 (Anhydrous) |
15823-43-5 | |
(à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 % | |
MFCD00168081 | |
KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L | |
hafnium(4+) ; disulfate | |
13094115 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate d0Æhafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <1 %, Thermo Scientific Chemicals