Learn More
Sulfate d0Æhafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr <1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309778
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15823-43-5
Formule moléculaire HfO4S
Poids moléculaire (g/mol) 274.55
Numéro MDL MFCD00168081
Clé InChI KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
CID PubChem 13094115
Nom IUPAC hafnium(4+) ; disulfate
SMILES [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium (IV) sulfate
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %
Poids de la formule 370.62 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%