Learn More
Fluorure d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr 2 à 4 %, Thermo Scientific™
135.00€ - 581.00€
Identifiants chimiques
CAS 13709-52-9
Numéro MDL MFCD00016127
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11307858
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036392.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11317858
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
036392.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
13709-52-9
MFCD00016127
Spécification
Hafnium(IV) fluoride
Grumeau fritté
MFCD00016127
React with water.
99.9%
13709-52-9
(à base de métaux à l’exception du Zr), Zr de 2 à 4 %
UN3290
254.48
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330-H314-H318
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-258-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fluorure d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr 2 à 4 %, Thermo Scientific™