Learn More
Fluorure d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Zr 2 à 4 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Hafnium(IV) fluoride |
Forme physique | Grumeau fritté |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr de 2 à 4 % |
Numéro UN | UN3290 |
Informations sur la solubilité | React with water. |
Poids de la formule | 254.48 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sensibilité | Moisture sensitive |