Learn More
Fluorure d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
110.00€ - 549.74€
Identifiants chimiques
CAS | 13709-52-9 |
---|---|
Formule moléculaire | HfF4 |
Numéro MDL | MFCD00016127 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15472117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045061.06 |
5 g | N/A | ||||||
15482117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045061.14 |
25 g |
549.74€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13709-52-9 | |
HfF4 | |
MFCD00016127 |
Spécification
Hafnium (IV) fluoride | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016127 | |
254.48 | |
Moisture Sensitive |
13709-52-9 | |
Poudre | |
HfF4 | |
UN3290 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H300-H310-H330-H314-H318
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P320-P330-P361-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Specific treatment is urgent (see label).
Rinse mouth.
Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA