Learn More
Fluorure d’hafnium(IV), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | Hafnium (IV) fluoride |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro UN | UN3290 |
Poids de la formule | 254.48 |
Pourcentage de pureté | 99.9% |
Sensibilité | Moisture Sensitive |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido