Learn More
Chlorure d’hafnium(IV), 99 %, mailles -80, Thermo Scientific Chemicals
59.70€ - 161.81€
Identifiants chimiques
CAS | 13499-05-3 |
---|---|
Formule moléculaire | HfCl4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 320.29 |
Numéro MDL | MFCD00011034 |
Clé InChI | PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basisAfficher plus |
CID PubChem | 37715 |
Nom IUPAC | Tétrachlorohafnium |
SMILES | Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10237550
|
Thermo Scientific Acros
293250250 |
25 g | Flacon en verre |
59.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10311324
|
Thermo Scientific Acros
293251000 |
100 g | Flacon en verre |
161.81€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13499-05-3 | |
320.29 | |
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J | |
37715 | |
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl |
HfCl4 | |
MFCD00011034 | |
hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basisAfficher plus | |
Tétrachlorohafnium |
Spécification
Hafnium(IV) chloride | |
-80 mesh | |
Blanc | |
98.5% min. (Argentometry) | |
HfCl4 | |
14, 4588 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol, acetone | |
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl | |
320.29 | |
320.29 |
319.0°C | |
13499-05-3 | |
Poudre | |
HfCl4 | |
MFCD00011034 | |
hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis | |
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J | |
Tétrachlorohafnium | |
37715 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-826-5
- Hafnium(IV) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.