Learn More
Chlorure d’hafnium(IV), 99 %, mailles -80, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10237550
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13499-05-3
Formule moléculaire HfCl4
Poids moléculaire (g/mol) 320.29
Numéro MDL MFCD00011034
Clé InChI PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
CID PubChem 37715
Nom IUPAC Tétrachlorohafnium
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium(IV) chloride
Point de fusion 319.0°C
Note relative au nom -80 mesh
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire HfCl4
Merck Index 14, 4588
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol, acetone
Poids de la formule 320.29
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hafnium(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.