Learn More
Éthoxyde d’hafnium, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Préparation de revêtements réfractaires
199.00€ - 840.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13428-80-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H24HfO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 362.766 |
Numéro MDL | MFCD00070459 |
Clé InChI | ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide |
CID PubChem | 72429791 |
Nom IUPAC | éthanol ; Hafnium |
SMILES | CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041607.06 |
5 g |
199.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041607.14 |
25 g |
840.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hafnium ethoxide is a chemical used in the preparation of refractory coatings. Some of the other applications include Nano-materials & Thin Films, Display & Imaging, Catalysis & Synthesis, Hybrid & Disperse Materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13428-80-3 | |
362.766 | |
ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N | |
72429791 | |
CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf] |
C8H24HfO4 | |
MFCD00070459 | |
hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide | |
éthanol ; Hafnium |
Spécification
Hafnium ethoxide | |
178°C to 180°C | |
(Base des métaux) | |
MFCD00070459 | |
Moisture sensitive | |
It is soluble in hydrocarbons,reacts with ketones,esters. Reacts exothermally with water | |
CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf] | |
362.766 | |
358.73 | |
Cristalline |
13428-80-3 | |
180°C to 200°C (13 mmHg) | |
C8H24HfO4 | |
UN3180 | |
hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide | |
ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N | |
éthanol ; Hafnium | |
72429791 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only