Learn More
Éthoxyde d’hafnium, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348748
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Préparation de revêtements réfractaires
Hafnium ethoxide is a chemical used in the preparation of refractory coatings. Some of the other applications include Nano-materials & Thin Films, Display & Imaging, Catalysis & Synthesis, Hybrid & Disperse Materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13428-80-3
Formule moléculaire C8H24HfO4
Poids moléculaire (g/mol) 362.766
Numéro MDL MFCD00070459
Clé InChI ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide
CID PubChem 72429791
Nom IUPAC éthanol ; Hafnium
SMILES CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium ethoxide
Point de fusion 178°C to 180°C
Point d’ébullition 180°C to 200°C (13 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3180
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in hydrocarbons,reacts with ketones,esters. Reacts exothermally with water
Poids de la formule 358.73
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Cristalline