Learn More
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
75.22€ - 987.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14456-34-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H16HfO9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 409.51 |
Numéro MDL | MFCD00150417 |
Clé InChI | FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr |
CID PubChem | 131675691 |
Nom IUPAC | hafnium ; dichlorure ; non-hydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11390969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010705.03 |
1 g | N/A | ||||||
11300979
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010705.06 |
5 g | N/A | ||||||
11380969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010705.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
14456-34-9 | |
409.51 | |
FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L | |
131675691 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O |
Cl2H16HfO9 | |
MFCD00150417 | |
hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr | |
hafnium ; dichlorure ; non-hydrate |
Spécification
Hafnium dichloride oxide octahydrate | |
Blanc | |
(à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 % | |
HfCl2O·8H2O | |
UN3260 | |
Soluble in water. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O | |
409.51 | |
409.52 (265.40 Anhydrous) | |
Puratronic™ | |
Hygroscopic |
14456-34-9 | |
Poudre | |
Cl2H16HfO9 | |
MFCD00150417 | |
hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr | |
FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L | |
hafnium ; dichlorure ; non-hydrate | |
131675691 | |
99.998% | |
Pungent | |
2.2 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-345-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante