Learn More
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11300979
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11300979
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11300979
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010705.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14456-34-9
Formule moléculaire Cl2H16HfO9
Poids moléculaire (g/mol) 409.51
Numéro MDL MFCD00150417
Clé InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
CID PubChem 131675691
Nom IUPAC dichloro(oxo)hafnium octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium dichloride oxide octahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %
Formule linéaire HfCl2O·8H2O
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 409.52 (265.40 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Puratronic™
Odeur Pungent
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.2 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX31I043 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2022 Catalog Number010705.06,010694.09
Numéro de lotX25I092 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2022 Catalog Number010705.06,010694.09
Numéro de lotX17I037 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/10/2022 Catalog Number010705.06,010694.09
Numéro de lotP09I003 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010705.06,010694.09
Numéro de lotN03I058 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010705.06,010694.09
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux à l’exception du Zr), Zr < 1 %, Thermo Scientific™ >