Learn More
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
Pour la synthèse de l’oxyde d’hafnium (IV).
80.60€ - 930.63€
Identifiants chimiques
CAS 14456-34-9
Formule moléculaire Cl2H16HfO9
Poids moléculaire (g/mol) 409.51
Numéro MDL MFCD00150417
Clé InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
CID PubChem 131675691
Nom IUPAC hafnium ; dichlorure ; non-hydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11301888
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011833.14
25 g
80.60€
25g
11311888
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011833.22
100 g
252.26€
100g
11321888
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011833.36
500 g
930.63€
500g
Description
Description
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14456-34-9
409.51
FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
131675691
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Cl2H16HfO9
MFCD00150417
hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
hafnium ; dichlorure ; non-hydrate
Spécification
Hafnium dichloride oxide octahydrate
Blanc
>98% (Metals basis excluding Zr)
MFCD00150417
Soluble in water.
O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
409.51
409.52 (265.40 Anhydrous)
Hygroscopic
14456-34-9
Poudre
Cl2H16HfO9
hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
hafnium ; dichlorure ; non-hydrate
131675691
Pungent
2.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-345-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante