Learn More
Oxyde de dichlorure d’hafnium octahydraté, poudre blanche, >98 % (base métallique à l’exclusion de Zr), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301888
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pour la synthèse de l’oxyde d’hafnium (IV).
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14456-34-9
Formule moléculaire Cl2H16HfO9
Poids moléculaire (g/mol) 409.51
Numéro MDL MFCD00150417
Clé InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
CID PubChem 131675691
Nom IUPAC hafnium ; dichlorure ; non-hydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium dichloride oxide octahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage >98% (Metals basis excluding Zr)
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 409.52 (265.40 Anhydrous)
Odeur Pungent
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.2