Learn More
Brand™ Composé d’étanchéité de l’hématocrite, CE-IVD
Capillaires microhématocrites à scellage rapide. Le composé d’étanchéité pour tubes hématocrites BRAND™ est fabriqué avec un mastic qui ne se dessèche pas sur une plaque en plastique. Jusqu’à 24 capillaires peuvent être placés verticalement dans des positions numérotées le long des côtés de la plaque.
Marque: Brand™ 749510
42.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ciment qui ne se dessèche pas sur une plaque en plastique. Pour un scellage rapide des capillaires microhématocrites. Jusqu’à 24 capillaires peuvent être placés verticalement dans des positions numérotées le long des côtés de la plaque.Remarque : Maintenez les capillaires (∼ 2/3 plein) près de l’extrémité vide, et plongez l’extrémité vide dans le ciment en tournant légèrement pour la sceller.
Spécification
Composé de scellage de l’hématocrite | |
Scellage de capillaires microhématocrites. | |
24 | |
10 Paquets |