Learn More
Fisherbrand™ Brûleur Meker, gaz LP, 24 mm
Fabriqués en laiton et tous nickelés.
Marque:  Fisherbrand™ 4101/31
Code produit. 12852164
  • 41.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Haut du brûleur équipé d’une tête en acier perforée qui dégage plusieurs petites flammes, mais très chaudes
  • Non équipé d’un régulateur d’air
  • Diamètre de la tête de brûleur de 24 mm
  • Hauteur totale de 162 mm
  • Pour une utilisation avec du gaz LP tel que le propane et le butane
Spécification
Spécification
Brûleur Meker
13 mm
162 mm
Butane, propane, LPG
24 mm
1 de chaque
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Brûleur Meker, gaz LP, 24 mm > Hauteur : 162 mm