Learn More
H-B Instrument™ Densimètres en plastique à forme simple en saumure de sel Durac™
Sans plomb et anti-éclaboussures pour une sécurité optimale
122.00€ - 125.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; |
---|---|
Longueur (métrique) | 300mm |
À utiliser avec (application) | Parfait pour les travaux sur le terrain où la rupture pourrait être un problème. Utilisés pour mesurer la saturation en chlorure de sodium des saumures de sel dans les industries, y compris celles de l’alimentation, la pêche et le transport. Ils sont disponibles en modèles pour mesurer divers niveaux de teneur en sel de 0 % à 100 %. |
Alert:
Les densimètres en PC ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des liquides à base de pétrole ou d’autres produits corrosifs susceptibles d’affecter le matériau plastique.Ils doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Incréments | Précision | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de densité relative | Incréments | Précision | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15967991
|
H-B Instrument™
B61800-0500 |
0 à 80% | 1% | ± 1% | Densimètre (% par saturation) |
125.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
17440244
|
H-B Instrument™
B61800-1000 |
4 à 26,4% | 0,2% | ± 0,2% | Densimètre (% par poids) |
122.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Sans plomb et anti-éclaboussures pour une sécurité optimale
- En PC de qualité optique
- Contiennent du ballast sans plomb et sont disponibles dans les modèles pour mesurer différents niveaux de teneur en sel de 0 % à 100 %
- Durable et incassable
- Fabriqué aux États-Unis
- Échelle noire facile à lire sur le fond jaune pour éviter la fatigue oculaire
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast sans plomb
- Numéro de série individuel
- Standardisation de la température de 15°C (60°F)
Applications :
parfaites pour le travail sur le terrain où la rupture pourrait être un problème.Utilisés pour mesurer la saturation en chlorure de sodium des saumures de sel dans les industries, y compris celles de l’alimentation, la pêche et le transport. Ils sont disponibles en modèles pour mesurer divers niveaux de teneur en sel de 0 % à 100 %.
Certifications :
Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.
Spécification
Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; | |
300mm | |
Parfait pour les travaux sur le terrain où la rupture pourrait être un problème. Utilisés pour mesurer la saturation en chlorure de sodium des saumures de sel dans les industries, y compris celles de l’alimentation, la pêche et le transport. Ils sont disponibles en modèles pour mesurer divers niveaux de teneur en sel de 0 % à 100 %. |