Learn More
H-B Instrument™ Densimètres en plastique à forme simple en saumure de sel Durac™
Sans plomb et anti-éclaboussures pour une sécurité optimale
Marque:  H-B Instrument™ B61800-0500
Code produit. 15967991
  • 125.49€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Les densimètres en PC ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des liquides à base de pétrole ou d’autres produits corrosifs susceptibles d’affecter le matériau plastique.Ils doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Description
Description
Sans plomb et anti-éclaboussures pour une sécurité optimale
  • En PC de qualité optique
  • Contiennent du ballast sans plomb et sont disponibles dans les modèles pour mesurer différents niveaux de teneur en sel de 0 % à 100 %
  • Durable et incassable
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Échelle noire facile à lire sur le fond jaune pour éviter la fatigue oculaire
  • 300 mm (12 po) de long
  • Ballast sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Standardisation de la température de 15°C (60°F)
Applications :
parfaites pour le travail sur le terrain où la rupture pourrait être un problème.Utilisés pour mesurer la saturation en chlorure de sodium des saumures de sel dans les industries, y compris celles de l’alimentation, la pêche et le transport. Ils sont disponibles en modèles pour mesurer divers niveaux de teneur en sel de 0 % à 100 %.
Certifications :
Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.
Spécification
Spécification
Densimètre (% par saturation)
1%
300 mm
0 à 80%
± 1%
Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;
Parfait pour les travaux sur le terrain où la rupture pourrait être un problème. Utilisés pour mesurer la saturation en chlorure de sodium des saumures de sel dans les industries, y compris celles de l’alimentation, la pêche et le transport. Ils sont disponibles en modèles pour mesurer divers niveaux de teneur en sel de 0 % à 100 %.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Durac 0/80% Precision Polycarbonate Plain Form Hyd
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A