Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres-Hygromètres électroniques Durac™
Muni d’une sonde de température étanche
142.42€
Spécification
Type | Thermohygromètre électronique |
---|---|
Précision | ± 5% |
Plage de températures (métrique) | -50°C à +70°C |
Précision de la température | ±1°C |
Plage de températures (impériale) | -58°F à +158°F |
Code produit | Marque | Taux d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taux d’humidité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17510695
|
H-B Instrument™
B61506-0200 |
20 à 99% |
142.42€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Avec mémoire minimum et maximum
- Fonction d’alerte au gel
- Longueur de la sonde : 1,2 po /30 mm, fixée sur un câble de 9,8 pi. (3 m)
- Avec support rabattable et dos magnétique
- Testé et étalonné dans un laboratoire triplement accrédité/enregistré ISO™/IEC 17025:2005 et A2LA
- Fourni avec des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et une déclaration d’exactitude multilingue indiquant une précision traçable selon les normes NIST™ et DKD
Certifications
Marquage CE
Compliance
RoHS
Spécification
Thermohygromètre électronique | |
-50°C à +70°C | |
-58°F à +158°F | |
1,2 x 2,5 x 3,7 in (30 x 6,5 x 9,7 cm) | |
9,8 ft | |
30 mm | |
3 cm | |
6,5 cm | |
9,7 cm | |
CE, RoHS |
± 5% | |
±1°C | |
2°F | |
1,2 in | |
1,2 in | |
3 m | |
2,5 in | |
3,7 in | |
Fourni avec des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et une déclaration de traçabilité multilingue indiquant une précision traçable selon les normes NIST et DAkkS |