Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres-Hygromètres électroniques Durac™
Muni d’une sonde de température étanche
Marque:  H-B Instrument™ B61506-0200
Code produit. 17510695
  • 191.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Avec mémoire minimum et maximum
  • Fonction d’alerte au gel
  • Longueur de la sonde : 1,2 po /30 mm, fixée sur un câble de 9,8 pi. (3 m)
  • Avec support rabattable et dos magnétique
  • Testé et étalonné dans un laboratoire triplement accrédité/enregistré ISO™/IEC 17025:2005 et A2LA
  • Fourni avec des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et une déclaration d’exactitude multilingue indiquant une précision traçable selon les normes NIST™ et DKD
Certifications
Marquage CE
Compliance
RoHS
Spécification
Spécification
Thermohygromètre électronique
± 5%
±1°C
-58°F à +158°F
1,2 x 2,5 x 3,7 in (30 x 6,5 x 9,7 cm)
9,8 ft
30 mm
3 cm
6,5 cm
9,7 cm
CE, RoHS
20 à 99%
-50°C à +70°C
Horloge avec rappel d’alarme
2°F
1,2 in
1,2 in
3 m
2,5 in
3,7 in
Fourni avec des instructions multilingues (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) et une déclaration de traçabilité multilingue indiquant une précision traçable selon les normes NIST et DAkkS