Learn More
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec <0,4% anticaking agent (SiO2-), Thermo Scientific Chemicals
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec < 0,4 % d’agent anti-agglomérant (SiO2), ACROS Organics, Quantité :1 kg, emballage :Flacon en plastique, blanc à jaune, Point de fusion :179,0°C à 186,0°C, poids moléculaire :95,53, pourcentage de pureté :98%, plage de pourcentage du dosage :0,5 % max. Chlorure d’ammonium (argentiométrie)
38.40€ - 1204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-01-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH5N3·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 95.53 |
Clé InChI | PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride |
CID PubChem | 5742 |
ChEBI | CHEBI:32735 |
Nom IUPAC | guanidine ; chlorhydrate |
SMILES | C(=N)(N)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10132340
|
Thermo Scientific Acros
120232500 |
250 g | Flacon en plastique |
38.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10447690
|
Thermo Scientific Acros
120230010 |
1 kg | Flacon en plastique |
119.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10337180
|
Thermo Scientific Acros
120230025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
171.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10573174
|
Thermo Scientific Acros
120230100 |
10 kg | Récipient en plastique |
478.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11965591
|
Thermo Scientific Acros
120230251 |
25 kg | Tambour en fibre |
1204.00€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
50-01-1 | |
95.53 | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
CHEBI:32735 | |
C(=N)(N)N.Cl |
CH5N3·HCl | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
5742 | |
guanidine ; chlorhydrate |
Spécification
Guanidine hydrochloride | |
179.0°C to 186.0°C | |
1.3400g/mL | |
0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry) | |
H2NC(=NH)NH2·HCl | |
15,4597 | |
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride | |
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N | |
guanidine ; chlorhydrate | |
5742 | |
95.53 | |
Poudre cristalline |
50-01-1 | |
Blanc à jaune | |
Authentique | |
CH5N3·HCl | |
03,82 | |
1.34 | |
Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene | |
C(=N)(N)N.Cl | |
95.53 | |
CHEBI:32735 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-002-3
- Guanidine hydrochloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.