Learn More
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec <0,4% anticaking agent (SiO2-), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10573174
10 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec < 0,4 % d’agent anti-agglomérant (SiO2), ACROS Organics, Quantité :1 kg, emballage :Flacon en plastique, blanc à jaune, Point de fusion :179,0°C à 186,0°C, poids moléculaire :95,53, pourcentage de pureté :98%, plage de pourcentage du dosage :0,5 % max. Chlorure d’ammonium (argentiométrie)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH5N3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine ; chlorhydrate
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Point de fusion 179.0°C to 186.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.3400g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2NC(=NH)NH2·HCl
Quantité 10 kg
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Gravité spécifique 1.34
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Chlorhydrate de guanidine, 98 %, avec <0,4% anticaking agent (SiO2-), Thermo Scientific Chemicals >