missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GSX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | GSX1 |
---|---|
Concentration | 0.61 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16876485
|
Proteintech
55050-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16866485
|
Proteintech
55050-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The antibody is specific to GSX1.
GSX1 gene ontology annotations related to this gene include adenohypophysis development; hypothalamus development; neuron fate commitment; spinal cord association neuron differentiation.Spécification
GSX1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P31315, Q9H4S2 | |
14842, 219409, 288457 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
GSX1 |
0.61 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GS homeobox 1, Gsh 1, GSH1, GSX1, Homeobox protein GSH 1 | |
Gsx1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |