Learn More
Poudre de graphite, naturelle, microcristalline, APS 2-15 micron, 99,9995 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
88.80€ - 721.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-42-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C |
Poids moléculaire (g/mol) | 12.01 |
Numéro MDL | MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 |
Clé InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
CID PubChem | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
Nom IUPAC | carbone |
SMILES | [C] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014736.TA |
28 g |
88.80€
28g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014736.TB |
113 g |
297.00€
113g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014736.TC |
227 g |
427.00€
227g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387068
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014736.TD |
454 g |
721.00€
454g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Graphite powder is used to make crucibles, lead pencils, electrodes, lubricants, stove polish, brake linings, batteries, glass manufacture, conductive coatings, and for foundry facings. It is used in the synthesis of single sheet graphene nanoflakes and graphite based magnetorheological elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7782-42-5 | |
12.01 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
carbone |
C | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Spécification
Graphite powder | |
7782-42-5 | |
UCP-1-M grade, ultra 'F' purity | |
(Base des métaux) | |
MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbone | |
5462310 | |
99.9995% | |
Poudre |
Natural | |
Noir | |
Odorless | |
C | |
UN1325 | |
Insoluble in water. | |
[C] | |
12.01 | |
CHEBI:27594 | |
Microcristal |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P370+P378q-P501c
H228-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MD9659600
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only