Learn More
Poudre de graphite, naturelle, microcristalline, APS 2-15 micron, 99,9995 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357068
Click to view available options
Quantité:
28 g
113 g
227 g
454 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Graphite powder is used to make crucibles, lead pencils, electrodes, lubricants, stove polish, brake linings, batteries, glass manufacture, conductive coatings, and for foundry facings. It is used in the synthesis of single sheet graphene nanoflakes and graphite based magnetorheological elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite powder
Note relative au nom Natural
Couleur Noir
Notes de qualité de la pureté UCP-1-M grade, ultra 'F' purity
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 227 g
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Microcristal
Forme physique Poudre