Learn More
BD Cristal violet de Gram
Peut être utilisé comme réactif de remplacement pour les kits de coloration de Gram BD™. Le cristal violet de Gram BD™ est utilisé comme colorant primaire dans un processus de coloration de Gram en 4 étapes. Disponibles en flacons de 250 ml pour une utilisation directe ou en récipients d’un gallon pour le stockage de gros.
239.00€ - 260.00€
Spécification
Type | Cristal violet |
---|---|
Certifications/Conformité | CE |
Format | Liquide |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour la coloration différentielle de Gram appliquée à des micro-organismes provenant de cultures ou d’échantillons |
Couleur | Violet |
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11778193
|
BD
212525 |
Cristal violet | 4 x 250 ml |
239.00€
1L |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788193
|
BD
212526 |
Cristal violet | 1 gallon (3,8 l) |
260.00€
3.80L |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les réactifs pour la coloration de Gram sont utilisés pour colorer des microorganismes provenant de cultures ou d’échantillons avec la méthode de coloration différentielle de Gram.
- Les kits de coloration complets évitent les difficultés associées aux procédures de coloration de Gram et incluent un plateau compact pour maintenir les flacons de réactif de 250 ml
- Les flacons incassables sont dotés de bouchons à charnière avec embout anti-gouttes toujours propre qui facilitent la régulation du débit et aident à prévenir les taches et les déversements
- Les étiquettes à code couleur permettent une identification rapide du réactif
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de quatre flacons de 250 ml ou en flacons individuels d’un gallon
Spécification
Cristal violet | |
Liquide | |
Violet | |
Cristal violet |
CE | |
Utilisé pour la coloration différentielle de Gram appliquée à des micro-organismes provenant de cultures ou d’échantillons | |
15deg; à 30deg;C |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H332-Nocif par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isopropanol, methanol, ethanol, C.I. basic violet 3