Learn More
BD Cristal violet de Gram
Peut être utilisé comme réactif de remplacement pour les kits de coloration de Gram BD™. Le cristal violet de Gram BD™ est utilisé comme colorant primaire dans un processus de coloration de Gram en 4 étapes. Disponibles en flacons de 250 ml pour une utilisation directe ou en récipients d’un gallon pour le stockage de gros.
Marque: BD 212526
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les réactifs pour la coloration de Gram sont utilisés pour colorer des microorganismes provenant de cultures ou d’échantillons avec la méthode de coloration différentielle de Gram.
- Les kits de coloration complets évitent les difficultés associées aux procédures de coloration de Gram et incluent un plateau compact pour maintenir les flacons de réactif de 250 ml
- Les flacons incassables sont dotés de bouchons à charnière avec embout anti-gouttes toujours propre qui facilitent la régulation du débit et aident à prévenir les taches et les déversements
- Les étiquettes à code couleur permettent une identification rapide du réactif
Informations sur la commande
Disponibles en boîtes de quatre flacons de 250 ml ou en flacons individuels d’un gallon
Spécification
Cristal violet | |
CE | |
Utilisé pour la coloration différentielle de Gram appliquée à des micro-organismes provenant de cultures ou d’échantillons | |
15deg; à 30deg;C | |
Cristal violet |
1 gallon (3,8 l) | |
Liquide | |
Violet | |
Récipient de stockage de gros |