Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation cylindriques gradués avec bouchon en PTFE
En verre borosilicaté. Les entonnoirs de séparation cylindriques gradués Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont excellents pour les extractions liquide-liquide et la séparation des composants d’un mélange en deux phases de solvants non miscibles de densités différentes.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04026149
Code produit. 10424291
  • 120.84€ / 2 pièces
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Verre borosilicaté
Spécification
Spécification
250 ml
Oui
4
Verre borosilicaté
10
2