Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation cylindriques gradués avec bouchon en PTFE
En verre borosilicaté. Les entonnoirs de séparation cylindriques gradués Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE sont excellents pour les extractions liquide-liquide et la séparation des composants d’un mélange en deux phases de solvants non miscibles de densités différentes.
95.88€ - 183.38€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10160501
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04026128 |
50 mL |
95.88€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10424291
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04026149 |
250 ml |
120.84€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10694481
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04026158 |
1 000 ml |
183.38€
2 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec prise NS et bouchon en PE
- Avec bouchon en PTFE
- Avec dispositif de fixation à vis
- Verre borosilicaté
Spécification
Borosilicate Glass | |
Yes | |
2 |