Learn More
Kartell™ Verres de mesure coniques
En PP pour offrir une durabilité et une bonne résistance chimique. Les mesures coniques graduées Kartell™ offrent une solution fiable pour la mesure et la distribution de liquides.
14.45€ - 28.45€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
Quantité | 1 par unité |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 120°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12097012
|
Kartell™
0042400 |
500 ml |
14.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
12007022
|
Kartell™
0042500 |
1000 ml |
28.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Forme conique avec encoche intégrée facilitant les mesures précises et les versements
- Une base large crée de la stabilité
- Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- La fabrication en polypropylène résiste à des températures pouvant atteindre 120°C
Spécification
Transparent | |
Adapté aux denrées alimentaires | |
120°C | |
Autoclavable |
PP (polypropylène) | |
1 par unité | |
Bécher | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Verres de mesure coniques