Learn More
Kartell™ Verres de mesure coniques
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Description
- Forme conique avec encoche intégrée facilitant les mesures précises et les versements
- Une base large crée de la stabilité
- Les graduations moulées permanentes optimisent la clarté et la reproductibilité
- La fabrication en polypropylène résiste à des températures pouvant atteindre 120°C
Spécification
Spécification
Couleur | Transparent |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Matériau | PP (polypropylène) |
À utiliser avec (application) | Adapté aux denrées alimentaires |
Hauteur (métrique) | 263 mm |
Incréments | 20 ml |
Quantité | 1 par unité |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 120°C |
Type | Bécher |
Autoclavable | Oui |