Learn More
Kartell™ Tube à essai conique gradué avec bouchon à vis
Le matériau est durable et peut gérer des vitesses de centrifugation élevées, ce qui permet une plus grande gamme d’utilisation en laboratoire. Le tube à essai conique gradué Kartell™ avec bouchon à vis permet un stockage, une préparation et un transfert sécurisés.
188.00€ - 345.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE, IVD |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10073311
|
Kartell™
8400000 |
15 ml | Bleu |
241.00€
750 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10566901
|
Kartell™
8400200 |
50 mL | Bleu |
188.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15462353
|
Kartell™
8400100 |
15 ml | Rouge |
345.00€
1050 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Fourni avec un bouchon à vis étanche
- a une FCR de 5000 x g
- Résiste à des températures pouvant atteindre -80°C
Spécification
CE, IVD | |
Transparent | |
Bouchon à vis |
Polypropylène | |
Polypropylène |