Learn More
Kartell™ Tube à essai conique gradué avec bouchon à vis
Le matériau est durable et peut gérer des vitesses de centrifugation élevées, ce qui permet une plus grande gamme d’utilisation en laboratoire. Le tube à essai conique gradué Kartell™ avec bouchon à vis permet un stockage, une préparation et un transfert sécurisés.
Marque: Kartell™ 8400200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fourni avec un bouchon à vis étanche
- Avec une FCR X g de 5 000
- Résiste à des températures pouvant atteindre -80°C
Spécification
CE, IVD | |
Polypropylène | |
Conique | |
115 mm | |
30 mm |
Bleu | |
Transparent | |
50 mL | |
Polypropylène | |
Bouchon à vis |