Learn More
Fisherbrand™ Papiers pour test de germination et de semence, grade 907, disque simple
Pour les tests de germination d’échantillons de graines selon diverses méthodes telles que celle de Neeb et Jacobsen.
16.05€ - 16.80€
Spécification
Poids de base | 160 g/m2 |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Papier |
À utiliser avec (application) | Tests de germination d’échantillons de semences |
Nb par paquet | 100 |
Description
- Papier résistant à l’humidité 160 g/m2
- Absorbant
- Exempt de chlore
- Le pH doit être compris entre 6,0 et 7,5
- Pour les petites graines telles que les graminées et les fleurs
- De couleur blanche
Spécification
160 g/m2 | |
Papier | |
100 | |
0,38mm |
Blanc | |
Tests de germination d’échantillons de semences | |
6 à 7,5 | |
Papier d’analyse pour graines et germination |