Learn More
Fisherbrand™ Papiers pour test de germination et de semence, grade 907, disque simple
Pour les tests de germination d’échantillons de graines selon diverses méthodes telles que celle de Neeb et Jacobsen.
Marque: Fisherbrand™ 0907A00002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Papier pour test de germination grade 907• Pour petites semences type fleurs et graminées
• Disque plat
Spécification
160 g/m2 | |
Paper | |
100 | |
0.38 mm | |
90 mm |
White | |
Germination assays of seed specimen | |
6 to 7.5 | |
Germination and Seed Test Paper |