Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphères rubis, Dia. : 1,59mm
46.70€ - 433.00€
Spécification
Type de produit | Ruby Sphere |
---|---|
Diamètre (métrique) | 1.59 mm |
Code produit | Marque | Qualité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Qualité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15456425
|
Thermo Scientific™
042042.KJ |
25 | 5 unités | ||||||
11375979
|
Thermo Scientific™
042042.KM |
Grade 25 | 25 Pieces | ||||||
11385979
|
Thermo Scientific™
042042.KN |
Grade 25 | 100 Pieces | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Ruby Sphere | |
1.59 mm |