Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphères rubis, Dia. : 1,59mm
Marque: Thermo Scientific™ 042042.KM
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Sphère rubis | |
1.59 mm | |
Grade 25 | |
25 unités |