Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Prédosage avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau. Les flacons carrés en PEHD Gosselin™ sont en PEHD translucide.
141.06€ - 320.00€
Spécification
Couleur | Translucide |
---|---|
Matériau | PEHD |
Closure Included | Oui |
Forme | Carré |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Diamètre (métrique) intérieur de col | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Diamètre (métrique) intérieur de col | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11703094
|
Gosselin™
FC510-02 |
Rouge | 29 mm | Stérile |
175.32€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11783084
|
Gosselin™
FC520-02 |
Rouge | 22 mm | Stérile |
269.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11793084
|
Gosselin™
FC520-06 |
Rouge | 22mm | Non stérile |
169.27€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11740485
|
Gosselin™
FC1000-52 |
Rouge | 28 mm | Stérile |
320.00€
77 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11865953
|
Gosselin™
FC510-03 |
Blanc | 29 mm | Stérile |
157.18€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11723293
|
Gosselin™
FC520-10 |
Blanc | 22 mm | Non stérile |
141.06€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Incassables
- Avec graduations moulées
- Avec bouchon à vis avec joint moulé ou bouchon à charnière avec lèvre intérieure et bague de sécurité
- Stérilisées par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton
Spécification
Translucide | |
PEHD | |
Oui | |
Carré |