Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Diamètre (métrique) intérieur de col:
22mm
22 mm
28 mm
29 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Description
- Incassables
- Avec graduations moulées
- Avec bouchon à vis avec joint moulé ou bouchon à charnière avec lèvre intérieure et bague de sécurité
- Stérilisées par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 29 mm |
Comprend | Bouchon à charnière en PEBD blanc |
Matériau | PEHD |
Longueur (métrique) | 70mm |
Quantité | 100/carton |
Stérilité | Stérile |
Largeur (métrique) | 70mm |
Couleur de bouchon | Blanc |