Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe L/S 16 Gore Sta-Pure, série PFL ; 30 cm/paquet RÉF
Tubulure pour pompe à haute performance lors d’applications complexes.
1210.00€ - 1380.00€
Spécification
Type de produit | Tube de pompe |
---|---|
Certifications/Conformité | Pharmacopée européenne ; USP ; Prop 65 NA (sans produits chimiques mentionnés dans la norme Prop 65) |
Autoclavable | Oui |
Matériau | STA-PURE série PFL |
Longueur totale (impériale) | 1 pieds |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15929885
|
Masterflex™
MFLX96242-14 (EA) |
14 | 130 ml/min |
1210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15929076
|
Masterflex™
96242-18 |
18 | 2300 ml/min |
1380.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15848672
|
Masterflex™
96242-16 |
16 | 480°ml/min. |
1250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Applications : applications chimiques et pharmaceutiques.Caractéristiques : résistance chimique accrue, y compris aux solvants organiques agressifs
- Sans spallation et faible perméabilité aux gaz
- Couleur blanche opaque
- Atteignez des performances inégalées avec vos têtes de pompe Masterflex L/S lorsque vous utilisez des tubulures obtenues par extrusion de précision
- Les tubulures sont conçues conformément à des tolérances strictes compatibles avec nos têtes de pompe L/S, ce qui garantit la précision du débit et une longue durée de vie de la tubulure
- Faites votre choix entre une tubulure de précision ou une tubulure de précision haute performance
- Les tubulures de précision haute performance ont une paroi plus épaisse qui améliore la génération de pression, la hauteur d’aspiration, la capacité à pomper des fluides visqueux ainsi que la durée de vie des tubulures
- Les plages de débits sont approximatives, calculées selon les conditions qui suivent : 0 en entrée, 0,034 bar en sortie ; température de l’eau de 22 °C
- Les performances réelles varient en fonction de la formulation de la tubulure
- Les valeurs indiquées ci-dessous concernent les tubulures rigides.
- La tubulure de pompe Gore Sta-Pure série PFL est la solution idéale pour les applications de processus biopharmaceutiques et pharmaceutiques critiques longue durée ou haute pureté
- Le composite breveté (élastomère perfluoré) associé à l’ePTFE (polytétrafluoroéthylène expansé) résultent en une tubulure offrant une grande résistance à la flexion, garantissant alors une plus grande résistance à la rupture, même dans le cadre d’applications allant jusqu’à 4,1 bar
- Des essais de pompage à long terme prouvent que la tubulure de pompe Gore Sta-Pure de la série PFL présente une durée de vie de plusieurs centaines d’heures avec des débits constants et reproductibles vous permettant de gagner du temps et de réduire les besoins de maintenance grâce aux remplacements de tubulure moins fréquents.
- Si vous êtes à la recherche d’une tubulure stable en termes de débit / de processus qui résiste aux procédés CIP (nettoyage en place) ou SIP (stérilisation à la vapeur en place), ne cherchez plus !
- La tubulure de pompe Gore Sta-Pure série PFL est disponible sous forme d’éléments tubulaires individuels
- Tubulure recommandée pour les têtes de pompe Standard et Easy-Load™ L/S™ et I/P™ ainsi que les têtes de pompe L/S™ Easy-Load™ II
- Tubulure de pompe haute performance pour les applications exigeantesNon toxique et non hémolytique avec une excellente biocompatibilité
- Longue durée de vie de pompage ; pompe à pression continue jusqu’à 2,7 bar
- Faibles substances extractibles et faible perméabilité aux gaz
- Répond aux critères USP Classe VI et conforme aux exigences de la FDA
- La tubulure de la série PFL est fabriquée à partir d’un composite breveté d’élastomère perfluoré et d’ePTFE
- Excellente résistance chimique ; compatible avec de nombreux produits chimiques inorganiques et organiques
- Pression maximale pouvant atteindre les 6,9 bar
- Excellente stabilité du débit
- Faible spallation
Spécification
Tube de pompe | |
Oui | |
1 pieds | |
Pompes série L / S | |
Autoclave, SIP | |
150°C |
Pharmacopée européenne ; USP ; Prop 65 NA (sans produits chimiques mentionnés dans la norme Prop 65) | |
STA-PURE série PFL | |
0,35 m | |
-40°C | |
60°psi, 4,1 bar |