Learn More
Masterflex™ Tubulure de pompe L/S 16 Gore Sta-Pure, série PFL ; 30 cm/paquet RÉF
Tubulure pour pompe à haute performance lors d’applications complexes.
Marque: Masterflex™ 96242-16
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Pour des applications chimiques et pharmaceutiques
- Résistance chimique accrue, y compris contre les solvants organiques corrosifs, pas de spallation, faible perméabilité aux gaz, blanc opaque
- Choix idéal pour les applications de traitement pharmaceutique et biopharmaceutique critiques de haute pureté ou de longue durée.
- Le composite breveté (perfluoroélastomère) et l’ePTFE (polytétrafluoroéthylène) donnent lieu à un tube à la grande durabilité flexible pour une meilleure résistance à la rupture, même pour des applications allant jusqu’à 60 psig.
- Les tests de pompe à long terme prouvent que la tubulure pour pompes Gore™ STA-PURE™ série PFL à une durée de vie se comptant en centaines d’heures avec des débits homogènes et reproductibles, ce qui permet de gagner du temps et de réduire l’entretien en remplaçant moins souvent la tubulure.
- Si vous recherchez une tubulure stable peu importe le débit ou le processus, qui résiste au CIP (nettoyage en circuit fermé) ou à la SIP (stérilisation en circuit fermé), cette tubulure est idéale !
- Utilisation recommandée avec les têtes de pompe L/S™ et I/P™ standard, et Easy-Load™, ainsi que les têtes de pompe L/S™Easy-Load™ II.
Spécification
Pharmacopée européenne ; USP ; Prop 65 NA (aucun produit chimique Prop 65) | |
Composite breveté de silicone durci au platine et d’ePTFE | |
STA-PURE™ série PFL | |
0,35 m | |
-40°C | |
480°ml/min. | |
Autoclave, SIP | |
660 mm Hg |
Tube de pompe | |
Oui | |
1 pi | |
Pompes série L / S | |
16 | |
0,125 po | |
60°psi, 4,1 bar | |
150°C |