Learn More
Fil d’or, 14kt, jaune, 1,63 mm (0,064 po) de diamètre, Au 58,3 % min, Thermo Scientific Chemicals
476.37€ - 943.70€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gold wire (14kt) |
---|---|
Couleur | Jaune |
Note relative au nom | 1.63mm (0.064 in.) dia. |
Numéro MDL | MFCD00003436 |
Informations sur la solubilité | Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11333898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BS |
10 cm |
476.37€
10cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BU |
25 cm |
943.70€
25cm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040329.BW |
50 cm | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Gold wire (14kt) | |
1.63mm (0.064 in.) dia. | |
Soluble in aqua regia,nitric acid and hydrochloric acid. Insoluble in water. | |
≈28g/m |
Jaune | |
MFCD00003436 | |
% Concentration Cu>Zn>Ag, Au ≤58.3% | |
Câble |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only